Stampa…
2'-Fluoroacetanilide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3320-100G PC3320-25G
APOSPC3320-100GEA 135 EUR
APOSPC3320-100G APOSPC3320-25G
2'-Fluoroacetanilide 98%
2'-Fluoroacetanilide
Formula: C₈H₈FNO
Peso molecolare: 153,16 g/mol
Punto di ebollizione: 140…142 °C/14mmHg
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000315
CAS Number: 399-31-5