Stampa…
Tris(perfluorobutyl)amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3312C-100G PC3312C-1KG PC3312C-250G
APOSPC3312C-100GEA 181 EUR
APOSPC3312C-100G APOSPC3312C-1KG APOSPC3312C-250G
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Formula: C₁₂F₂₇N
Punto di ebollizione: 178 °C
Punto di fusione: –52 °C
Densità: 1,88 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000436
CAS Number: 311-89-7
EINECS: 206-223-1