Perfluoro-compound FC-40™
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
FluorinertR(FC-40)
PC3312-1KG
PC3312-250G
APOSPC3312-1KGEA
657
EUR
APOSPC3312-1KG
APOSPC3312-250G
Perfluoro-compound FC-40™
Perfluoro-compound FC-40™
(Fluorinert is a registered trademark of 3M)
Formula:
C₂₁F₄₈N₂ Peso molecolare: 1192.168 g/mol Punto di ebollizione: 155 °C Punto di fusione: –57 °C Densità: 1.87 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01632188 CAS Number: 51142-49-5 |