Stampa…
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3311-5G PC3311-1G
APOSPC3311-5GEA 405 EUR
APOSPC3311-5G APOSPC3311-1G
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene 97%
3,5-Bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-hydroxypropyl)iodobenzene
Formula: C₁₂H₅F₁₂IO₂
Punto di ebollizione: 80…81 °C/0,1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04038221
CAS Number: 53173-72-1