Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-(Trifluoromethyl)-3-pyridylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-ylboronic acid, 2-(Trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid, (6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid
PC3307-1G PC3307-5G
APOSPC3307-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3307-1G APOSPC3307-5G
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 97%
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₅BF₃NO₂
Peso molecolare: 190,92 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07375381
CAS Number: 868662-36-6