Stampa…
Iron(II) fluoride, anidro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3300-25G PC3300-5G
APOSPC3300-25GEA 354 EUR
APOSPC3300-25G APOSPC3300-5G
Iron(II) fluoride, anidro 99%
Iron(II) fluoride
Formula: F₂Fe
Punto di fusione: >1000 °C
Densità: 4,09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016093
CAS Number: 7789-28-8
UN: 3260
ADR: 8,II