Stampa…
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3299-25G PC3299-5G PC3299-1G
APOSPC3299-25GEA 58 EUR
APOSPC3299-25G APOSPC3299-5G APOSPC3299-1G
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
2-Chloro-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄ClFO₂
Punto di fusione: 170…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00973903
CAS Number: 102940-86-3