Stampa…
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3297-1G PC3297-5G PC3297-25G
APOSPC3297-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3297-1G APOSPC3297-5G APOSPC3297-25G
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
3-(4-Fluorophenyl)pyrazole
Formula: C₉H₇FN₂
Punto di fusione: 101…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665857
CAS Number: 154258-82-9