Stampa…
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3294-1G PC3294-25G PC3294-5G
APOSPC3294-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3294-1G APOSPC3294-25G APOSPC3294-5G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₇F₃N₂O₂
Punto di fusione: 142…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052083
CAS Number: 155377-19-8