Stampa…
Iron(III) fluoride, anidro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Iron trifluoride, Ferric fluoride
PC3291-100G PC3291-50G
APOSPC3291-100GEA 219 EUR
APOSPC3291-100G APOSPC3291-50G
Iron(III) fluoride, anidro 99%
Iron(III) fluoride
Formula: F₃Fe
Punto di fusione: 1030 °C
Densità: 3,52 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011012
CAS Number: 7783-50-8
EINECS: 232-002-4
UN: 3260
ADR: 8,II