Stampa…
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3289G-1G PC3289G-25G PC3289G-5G
APOSPC3289G-1GEA 27.7 EUR
APOSPC3289G-1G APOSPC3289G-25G APOSPC3289G-5G
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate 95%
Ethyl-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)crotonate
Formula: C₇H₆F₆O₂
Peso molecolare: 236,12 g/mol
Punto di ebollizione: 127…128 °C
Densità: 1,3525 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041517
CAS Number: 1513-60-6
UN: 1993
ADR: 3,III