Stampa…
Ethyl trifluoropyruvate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3288G-100G PC3288G-25G
APOSPC3288G-100GEA 65.4 EUR
APOSPC3288G-100G APOSPC3288G-25G
Ethyl trifluoropyruvate 98%
Ethyl trifluoropyruvate
Useful prochiral intermediate
Formula: C₅H₅F₃O₃
Punto di ebollizione: 95…98 °C
Densità: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00114935
CAS Number: 13081-18-0
UN: 3272
ADR: 3,III