Stampa…
Ethyl-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 4-(trifluoromethyl)benzoate
PC3288-1G PC3288-5G
APOSPC3288-1GEA 14.7 EUR
APOSPC3288-1G APOSPC3288-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Ethyl-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Peso molecolare: 218,18 g/mol
Punto di ebollizione: 78…80 °C/5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013563
CAS Number: 583-02-8