Stampa…
Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-(trifluoromethyl)benzoate
PC3287-100G PC3287-25G
APOSPC3287-100GEA 210 EUR
APOSPC3287-100G APOSPC3287-25G
Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Ethyl-3-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Peso molecolare: 218,18 g/mol
Punto di ebollizione: 100…101 °C/10mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013560
CAS Number: 76783-59-0