Stampa…
5-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC32868-1G PC32868-250MG PC32868-500MG
APOSPC32868-1GEA 510 EUR
APOSPC32868-1G APOSPC32868-250MG APOSPC32868-500MG
5-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
5-Fluoropyridine-2-carbonyl chloride
Formula: C₆H₃ClFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13173597
CAS Number: 717871-83-5