Stampa…
3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC32866-1G PC32866-250MG PC32866-500MG
APOSPC32866-1GEA 401 EUR
APOSPC32866-1G APOSPC32866-250MG APOSPC32866-500MG
3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
3,4,5-Trifluorophenylacetyl chloride
Formula: C₈H₄ClF₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12025027
CAS Number: 849623-76-3