Stampa…
3-(3-Fluorophenyl)acryloyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC32865-1G PC32865-250MG PC32865-500MG
APOSPC32865-1GEA 328 EUR
APOSPC32865-1G APOSPC32865-250MG APOSPC32865-500MG
3-(3-Fluorophenyl)acryloyl chloride
3-(3-Fluorophenyl)acryloyl chloride
Formula: C₉H₆ClFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424739
CAS Number: 39098-87-8