Stampa…
2-Hydroxy-4-fluorobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
PC32864-1G PC32864-250MG PC32864-500MG
APOSPC32864-1GEA 453 EUR
APOSPC32864-1G APOSPC32864-250MG APOSPC32864-500MG
2-Hydroxy-4-fluorobenzoyl chloride
2-Hydroxy-4-fluorobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄ClFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13173890
CAS Number: 57976-99-5