Stampa…
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC32862-1G PC32862-250MG PC32862-500MG
APOSPC32862-1GEA 692 EUR
APOSPC32862-1G APOSPC32862-250MG APOSPC32862-500MG
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Difluoro(6-methylpyridin-2-yl)acetic acid
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12827869
CAS Number: 1215353-13-1