Stampa…
1-(2,6-Difluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC32860-1G PC32860-250MG PC32860-500MG PC32860-2.5G PC32860-5G
APOSPC32860-1GEA 248 EUR
APOSPC32860-1G APOSPC32860-250MG APOSPC32860-500MG APOSPC32860-2.5G APOSPC32860-5G
1-(2,6-Difluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
1-(2,6-Difluorophenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₀F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11037022
CAS Number: 1215754-00-9