Stampa…
Ethyl-2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC3286-25G PC3286-5G
APOSPC3286-25GEA 0 EUR
APOSPC3286-25G APOSPC3286-5G
Ethyl-2-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Ethyl-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Punto di ebollizione: 90…91 °C/10mmHg
Densità: 1,459 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013556
CAS Number: 577-62-8