Ethyl-5-(trifluoromethoxy)indole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₀F₃NO₃ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00219837 CAS Number: 175203-82-4 |