Stampa…
N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC32855-1G PC32855-250MG PC32855-500MG
APOSPC32855-1GEA 393 EUR
APOSPC32855-1G APOSPC32855-250MG APOSPC32855-500MG
N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
N-(2-Bromo-6-fluorobenzyl)-N-methylamine
Formula: C₈H₉BrFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18089185
CAS Number: 1287218-39-6