N-(3,5-Difluorobenzyl)-N-methylamine
Fornitore: Apollo Scientific
PC32854-1G
PC32854-250MG
PC32854-500MG
APOSPC32854-1GEA
294
EUR
APOSPC32854-1G
APOSPC32854-250MG
APOSPC32854-500MG
N-(3,5-Difluorobenzyl)-N-methylamine
N-(3,5-Difluorobenzyl)-N-methylamine
Formula:
C₈H₉F₂N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11212394 CAS Number: 90390-28-6 |