5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
PC32853-1G
PC32853-250MG
PC32853-500MG
APOSPC32853-1GEA
1110
EUR
APOSPC32853-1G
APOSPC32853-250MG
APOSPC32853-500MG
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula:
C₅H₂ClF₃N₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07375187 CAS Number: 154357-44-5 |