Stampa…
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
PC32852-1G PC32852-50MG PC32852-250MG PC32852-500MG
APOSPC32852-1GEA 590 EUR
APOSPC32852-1G APOSPC32852-50MG APOSPC32852-250MG APOSPC32852-500MG
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
6-Chloro-5-fluoro-1H-benzimidazol-2-amine
Formula: C₇H₅ClFN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18089180
CAS Number: 142356-64-7