Ethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₅F₃O₃S Punto di ebollizione: 115…118 °C Densità: 1,374 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 35 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000410 CAS Number: 425-75-2 EINECS: 207-037-3 UN: 2920 ADR: 8+3,II |