Stampa…
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32827-100G PC32827-25G
APOSPC32827-100GEA 95.7 EUR
APOSPC32827-100G APOSPC32827-25G
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Inert gear box oil
Formula: (C₂ClF₃)n
Densità: 1,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 9002-83-9