Stampa…
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32820-100G PC32820-25G
APOSPC32820-100GEA 197 EUR
APOSPC32820-100G APOSPC32820-25G
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Poli(clorotrifluoroetilene) 800
Inert, non-flammable lubricant for low temperature applications
Formula: (C₂ClF₃)n
Punto di ebollizione: 132 °C
Punto di fusione: < –130 °C
Densità: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 9002-83-9