Stampa…
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC3282-100G PC3282-25G
APOSPC3282-100GEA 314 EUR
APOSPC3282-100G APOSPC3282-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate 98%
Ethyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Formula: C₆H₇F₃O₂
Punto di ebollizione: 113…115 °C
Densità: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009903
CAS Number: 25597-16-4
UN: 3272
ADR: 3,III