Stampa…

Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: Ethyl 4,4,4-trifluorobutanoate, Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate

PC3281-25G PC3281-5G
APOSPC3281-25GEA 316 EUR
APOSPC3281-25G APOSPC3281-5G
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate 98%
Ethyl-4,4,4-trifluorobutyrate
Formula: C₆H₉F₃O₂
Peso molecolare: 170,13 g/mol
Punto di ebollizione: 127 °C
Densità: 1,16 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041398
CAS Number: 371-26-6
UN: 3272
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR