2'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC32800-10G
PC32800-1G
PC32800-5G
APOSPC32800-10GEA
147
EUR
APOSPC32800-10G
APOSPC32800-1G
APOSPC32800-5G
2'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
2'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Formula:
C₈H₆BrFO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07780635 CAS Number: 1006-33-3 |