Stampa…
Boron trifluoridedimethyl sulphide complex 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC32794-100G PC32794-500G
APOSPC32794-100GEA 241 EUR
APOSPC32794-100G APOSPC32794-500G
Boron trifluoridedimethyl sulphide complex 95%
Boron trifluoridedimethyl sulphide complex
Formula: BF₃·S(CH₃)₂
Peso molecolare: 129,94 g/mol
Punto di fusione: –16 °C
Densità: 1,235 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013193
CAS Number: 353-43-5
UN: 2924
ADR: 3+8,II