Stampa…
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC3276-25G PC3276-5G
APOSPC3276-25GEA 203 EUR
APOSPC3276-25G APOSPC3276-5G
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-3',5'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₁₀H₅BrF₆O
Punto di fusione: 48…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792434
CAS Number: 131805-94-2
UN: 3261
ADR: 8,III