Stampa…
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (3-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-2-formylbenzeneboronic acid
PC32758-1G PC32758-25G PC32758-5G
APOSPC32758-1GEA 21.9 EUR
APOSPC32758-1G APOSPC32758-25G APOSPC32758-5G
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
Punto di fusione: 123…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10697421
CAS Number: 871126-15-7
UN: 3261
ADR: 8,II