Stampa…
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32757-1G PC32757-25G PC32757-5G
APOSPC32757-1GEA 21.9 EUR
APOSPC32757-1G APOSPC32757-25G APOSPC32757-5G
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
4-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
Punto di fusione: 123…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD10697426
CAS Number: 825644-26-6