Stampa…
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-3-formylbenzeneboronic acid, (2-Fluoro-3-formylphenyl)boronic acid
PC32756-100G PC32756-25G PC32756-5G
APOSPC32756-100GEA 550 EUR
APOSPC32756-100G APOSPC32756-25G APOSPC32756-5G
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
2-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
Peso molecolare: 167,9300 g/mol
Punto di fusione: 100…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07369725
CAS Number: 849061-98-9