Stampa…
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC32755-1G PC32755-5G
APOSPC32755-1GEA 348 EUR
APOSPC32755-1G APOSPC32755-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652498
CAS Number: 1240257-11-7
UN: 2735
ADR: 8,II