Ishikawa's reagent 25% in acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₁F₆N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00054683 CAS Number: 309-88-6 UN: 2924 ADR: 3+8,II |