Stampa…
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32743-1G PC32743-250MG
APOSPC32743-1GEA 415 EUR
APOSPC32743-1G APOSPC32743-250MG
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
4-(Difluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18072541
CAS Number: 55805-29-3