1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,4-Dihydro-2-methyl-5-(trifluoromethyl)-3H-pyrazol-3-one
PC3274-10G
PC3274-25G
APOSPC3274-10GEA
168
EUR
APOSPC3274-10G
APOSPC3274-25G
1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one 97%
1-Methyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one
Formula:
C₅H₅F₃N₂O Peso molecolare: 166,1 g/mol Punto di fusione: 178…180 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051654 CAS Number: 1481-02-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...