Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32734-1G PC32734-250MG
APOSPC32734-1GEA 94.4 EUR
APOSPC32734-1G APOSPC32734-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₇F₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18399742
CAS Number: 195622-41-4