tert-Butyl-4-bromo-2-fluorobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
tert-Butyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
Formula:
C₁₁H₁₂BrFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08703426 CAS Number: 889858-12-2 |