Stampa…
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32731-1G PC32731-5G PC32731-25G
APOSPC32731-1GEA 31.9 EUR
APOSPC32731-1G APOSPC32731-5G APOSPC32731-25G
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
3-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄FIO₂
Punto di fusione: 152…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774249
CAS Number: 387-48-4