Stampa…
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32730-1G PC32730-25G PC32730-5G
APOSPC32730-1GEA 37.7 EUR
APOSPC32730-1G APOSPC32730-25G APOSPC32730-5G
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
2-Fluoro-3-iodobenzoic acid
Formula: C₇H₄FIO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774248
CAS Number: 447464-03-1