Stampa…
2,2,2,2'-Tetrafluoroacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC32719-1G PC32719-250MG PC32719-5G
APOSPC32719-1GEA 63.8 EUR
APOSPC32719-1G APOSPC32719-250MG APOSPC32719-5G
2,2,2,2'-Tetrafluoroacetophenone 95%
2,2,2,2'-Tetrafluoroacetophenone
Formula: C₈H₄F₄O
Punto di ebollizione: 60…62 °C/22mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040099
CAS Number: 124004-75-7
UN: 3265
ADR: 8,III