Stampa…
2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC32712-1G PC32712-5G
APOSPC32712-1GEA 40.8 EUR
APOSPC32712-1G APOSPC32712-5G
2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
2-(Bromodifluoromethyl)benzoxazole
Formula: C₈H₄BrF₂NO
Punto di ebollizione: 62 °C/1,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11035866
CAS Number: 186828-50-2