5-(Chlorosulphonyl)-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₄ClFO₄S Punto di fusione: 111…113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03030335 CAS Number: 37098-75-2 UN: 3261 ADR: 8,III |