Stampa…
4-Fluorophenyl isothiocyanate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC32704-10G PC32704-25G PC32704-5G
APOSPC32704-10GEA 71.6 EUR
APOSPC32704-10G APOSPC32704-25G APOSPC32704-5G
4-Fluorophenyl isothiocyanate 98%
4-Fluorophenyl isothiocyanate
Formula: C₇H₄FNS
Punto di ebollizione: 228 °C
Punto di fusione: 24…28 °C
Densità: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004809
CAS Number: 1544-68-9
EINECS: 216-280-4
UN: 1759
ADR: 8,II