Stampa…
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 3-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-3-oxopropanoate
PC32700-10G PC32700-1G PC32700-5G
APOSPC32700-10GEA 0 EUR
APOSPC32700-10G APOSPC32700-1G APOSPC32700-5G
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]acetate
Ethyl [3,5-bis(trifluoromethyl)benzoyl]acetate
Formula: C₁₃H₁₀F₆O₃
Peso molecolare: 328,21 g/mol
Punto di ebollizione: 80…82 °C/0,6mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052321
CAS Number: 175278-02-1